Learn More
1,2-difenildiazeno, Mikromol™
Descripción
1,2-difenildiazeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azobenzene |
| CAS | 103-33-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Azobenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+ |
| SMILES | c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (E)-difenildiazeno |
| Mostrar más |