Learn More
1,2-difenildiazeno, Mikromol™
Código de producto. 18000610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18000610 100 mg 100 miligramos
18043910 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18000610 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0548.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2-difenildiazeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azobenzene
CAS 103-33-3
Nombres de analitos o componentes Azobenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nombre IUPAC (E)-difenildiazeno
Peso molecular (g/mol) 182.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0844 g/mol