Learn More
1,2-Difenil-4-[2-(fenilsulfanil)-etil]pirazolidina-3,5-diona, Mikromol™
Descripción
1,2-Difenil-4-[2-(fenilsulfanil)-etil]pirazolidina-3,5-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione |
| CAS | 3736-92-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H20 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione, Sulfinpyrazone impurity B (EP), 1,2-Diphenyl-4-(2-phenylthioethyl)pyrazolidine-3,5-dione, Sulfinpyrazone Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20N2O2S/c26-22-21(16-17-28-20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2 |
| SMILES | O=C1C(CCSc2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1,2-difenil-4-(2-fenilsulfaniletil)pirazolidina-3,5-diona |
| Mostrar más |