Learn More
1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10044583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10044583 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10044583 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2652-77-9
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.273
Número MDL MFCD00179924
Clave InChI XDPKQGKEOCYMQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diphenyl-pyrazolidine-3,5-dione, diphenyldiketopyrazolidine, 1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, difenildichetopirazolidina, 1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, difenildichetopirazolidina italian, 1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidin, 3,5-pyrazolidinedione, 1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidin german, 1,2-diphenyl-1,2-diazolidine-3,5-dione
PubChem CID 17561
Nombre IUPAC 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMILES C1C(=O)N(N(C1=O)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diphenyl-3, 5-pyrazolidinedione
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180°C to 183°C
Color Beige-amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder