Learn More
1,2-Difenil-3,5-pirazolidinediona (>90%), TRC
Código de producto. 30377990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377990 2.5 g
30385857 250 mg
30383437 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4922652.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2652-77-9
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo 1,2-Diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine
Nombre IUPAC 1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona
SMILES O=C1CC(=O)N(N1c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c18-14-11-15(19)17(13-9-5-2-6-10-13)16(14)12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0899