Learn More
1,2-difenil-1-(4-hidroxifenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol |
| CAS | 355803-76-8 |
| Fórmula molecular | C20 H18 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O2/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(22,17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14,21-22H,15H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-(1-hidroxi-1,2-difeniletil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1307 |