Learn More
1,2-Dipalmitoil-sn-glicerol, TRC
Código de producto. 30136420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136420 25 mg 25 miligramos
17958684 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48689025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30334-71-5
Fórmula molecular C35H68O5
Peso molecular (g/mol) 568.91
Sinónimo Hexadecanoic Acid 1,1'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Ester, (S)-(-)-1,2-Dipalmitin, (S)-1-(Hydroxymethyl)ethane-1,2-diyl Dipalmitate, 1,2-Di-O-palmitoyl-sn-glycerol, L-1,2-Dipalmitin, NSC 269964, sn-1,2-Dipalmitin;
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.5067