Learn More
Sal sódica de 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt |
| CAS | 200880-41-7 |
| Fórmula molecular | C38H74NaO10P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol dipalmitoyl, DPPG-Na, Hexadecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | fosfato de sodio;[(2R)-2,3-di(hexadecanoiloxi)propil] 2,3-dihidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 744.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 744.4917 |