Learn More
1,2-Dipalmitoil-rac-glicero-3-fosfoetanolamina, TRC
Código de producto. 30388758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388758 50 mg
30388210 500 mg
30376103 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48682050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5681-36-7
Fórmula molecular C37H74NO8P
Peso molecular (g/mol) 691.96
Sinónimo 1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, (±)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, DL-1,2-di-Palmitin 2-Aminoethyl Hydrogen Phosphate, dl-1,2-di-Palmitin Phosphate 2-Aminoethyl Ester, 1,2-Dipalmitoyl-3-DL-glycerylphosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-3-glycerophosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerophosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-α-Cephalin dipalmitate, DL-α-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DPPE, Dipalmitoyl cephalin, Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, α-Cephalin, β,γ-dipalmitoyl-, β,γ-Dipalmitoyl-DL-α-cephalin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)