Learn More
(1,2-Dioxoetileno)bis(iminoetileno) bis(3-(3,5-Di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionato), TRC
Código de producto. 30134299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134299 2.5 g 2.50 g
30133083 500 mg 500 miligramos
30008576 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4875382.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-94-1
Fórmula molecular C40 H60 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 696.91
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, (1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl) ester (9CI), (oxalylbis(azanediyl))bis(ethane-2,1-diyl) bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate), 2,2'-Oxamidobis[ethyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], 2,2'-Oxamidodiethyl bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], MD 697, MD 697 (antioxidant), N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide bis[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], Naugard XL 1, Naugard XL-I, Omnistab AN 697, ST 697, XL 1
Nombre IUPAC 2-[[2-[2-[3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)propanoiloxi]etilamino]-2-oxacetil]amino]etil 3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)propanoato
SMILES CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCCNC(=O)C(=O)NCCOC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Oxamidobis[ethyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C40H60N2O8/c1-37(2,3)27-21-25(22-28(33(27)45)38(4,5)6)13-15-31(43)49-19-17-41-35(47)36(48)42-18-20-50-32(44)16-14-26-23-29(39(7,8)9)34(46)30(24-26)40(10,11)12/h21-24,45-46H,13-20H2,1-12H3,(H,41,47)(H,42,48)
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.435