Learn More
1,2-Dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Código de producto. 30388490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388490 250 mg
30382329 500 mg
30386389 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493605250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4235-95-4
Fórmula molecular C44H84NO8P
Peso molecular (g/mol) 786.11
Sinónimo 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, hydroxide,inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-, 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-,inner salt, 4-oxide, (7R,18Z)- (9CI), Choline phosphate, 3-ester with L-1,2-diolein (6CI), Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester withL-1,2-diolein (8CI), Olein, 1,2-di-, L-, dihydrogen phosphate, monoester with choline hydroxide (8CI), 1,2-Dioleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-Dioleoyl-L-a-lecithin, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioleoyl-sn-phosphatidylcholine, 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-, DOPC, Dioleoyl L-a-lecithin, Dioleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, Dioleoyl-L-a-glycerophosphocholine, Dioleoyl-L-a-glycerophosphorylcholine, Dioleoyl-L-a-phosphatidylcholine, Dioleoylphosphatidylcholine, L-Dioleoyl lecithin, L-a-Di(cis-9-octadecanoyl) lecithin, L-a-Dioleoyl phosphatidylcholine, L-a-Dioleoyllecithin, L-a-Dioleylphosphatidylcholine, PDD 111, sn-3-Dioleoyllecithin
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.5935
Porcentaje de pureza >95%