Learn More
1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfatidiletanolamina (DOPE), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine |
| CAS | 4004-05-1 |
| Fórmula molecular | C41 H78 N O8 P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1'-[(1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1-[[[(2- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [(2R)-3-[2-aminoetoxi(hidroxi)fosforil]oxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 744.034 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 743.547 |