Learn More
1,2-dioleoil-rac-glicerol (10 mg/ml en acetato de metilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diolein |
| CAS | 2442-61-7 |
| Fórmula molecular | C39 H72 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Di-9(Z)-Octadecenoin, 1,2-Dioleate-Glycerol, [1-hydroxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropan-2-yl] (E)-octadec-9-enoate, [1-(hydroxymethyl)-2-[(E)-octadec-9-enoyl]oxy-ethyl] (E)-octadec-9-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [3-hidroxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-propil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 620.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 620.538 |
| Mostrar más |