Learn More
Cloruro de 1,2-dioleoil-3-trimetilamonio-propano, TRC
Código de producto. 30373823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30373823 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30373823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48445050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propane, Chloride
CAS 132172-61-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C42 H80 N O4 . Cl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
SMILES [Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Nombre IUPAC Cloruro de 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoil]oxi]propil-trimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 698.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 697.5776
Porcentaje de pureza >95