Learn More
1,2-Dioleoil-3-linoleoil-rac-glicerol (>90%), TRC
Código de producto. 30375304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375304 5 mg -
30369301 10 mg -
30373500 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4822505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2190-20-7
Fórmula molecular C57 H102 O6
Peso molecular (g/mol) 883.42
Sinónimo OOL, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2,3-bis[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]propyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2,3-bis[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]propyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 2,3-bis[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl ester, (Z,Z)-, Linolein, 2,3-dioleo-1- (8CI), Olein, 3-linoleo-1,2-di- (6CI,7CI), 1,2-Dioleoyl-3-linolein, 1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol, 1-Linoleo-2,3-diolein, 2,3-Dioleo-1-linolein, 3-Linoleo-1,2-diolein
Nombre IUPAC [3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropilo] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,30-27-
Formula Weight (peso de la fórmula) 882.7676