Learn More
1,2-dinitro-4,5-metilendioxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dinitro-4,5-methylenedioxybenzene |
| CAS | 7748-59-6 |
| Fórmula molecular | C7 H4 N2 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O6/c10-8(11)4-1-6-7(15-3-14-6)2-5(4)9(12)13/h1-2H,3H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5,6-dinitro-1,3-benzodioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0069 |