Learn More
Abcam 1,2-Dimiristoil-sn-glicero-3-fosforilcolina (DMPC), Fosfatidilcolina
Código de producto. 32112413 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112413 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 32112413 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab143946250mg
 Artículo restringido
MW 677,9 Da, pureza >98%. Fosfatidilcolina que contiene grupos miristoilo. Para uso en estudios de bicapas lipídicas y en sistemas biológicos.
MW 677,9 Da, pureza >98%. Fosfatidilcolina que contiene grupos miristoilo. Para uso en estudios de bicapas lipídicas y en sistemas biológicos.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido