Learn More
1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) (sal sódica), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) (Sodium Salt) |
| CAS | 200880-40-6 |
| Fórmula molecular | C34H66O10P. Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Sodium Salt, (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Monosodium Salt, 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Sodium Salt, DMPG Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | fosfato de sodio;2,3-dihidroxipropil [(2R)-2,3-di(tetradecanoiloxi)propil] |
| Peso molecular (g/mol) | 688.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 688.4291 |