Learn More
1,2-dimetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 25057-77-6 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Dimethyl-piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CNCCN1C |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |