Learn More
1,2-dimetilpiperazina, TRC
Código de producto. 30388656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388656 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30388656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47767010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethylpiperazine
CAS 25057-77-6
Fórmula molecular C6 H14 N2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-Dimethyl-piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES CC1CNCCN1C
Nombre IUPAC 1,2-dimetilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1157