Learn More
1,2-dimetilisotiourea-HI, TRC
Código de producto. 30369570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369570 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30369570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47440010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Fórmula molecular C3H8N2S.HI
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
SMILES I.CNC(=N)SC
Nombre IUPAC N-metilcarbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 232.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9531