Learn More
1,2-dimetilimidazol, TRC
Código de producto. 30382094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382094 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30382094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4604932.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethylimidazole
CAS 1739-84-0
Fórmula molecular C5H8N2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1nccn1C
Peso molecular (g/mol) 96.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0687