Learn More
1,2-Dimetilimidazol, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163590 500 g Frasco de vidrio 500 g
10153590 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159445000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1739-84-0
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00005294
Clave InChI GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
Nombre IUPAC 1,2-dimetilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dimethylimidazole
Nombre de nota 96+%
% mín. CAS 96+%
Punto de fusión 37.0°C to 39.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0840g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 23, 66
Gravedad específica 1.084
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosidad 1.57 mPa.s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 96+%
Forma física Masa de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dimethylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.