Learn More
1,2-dimetilciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethylcyclohexane |
| CAS | 583-57-3 |
| Fórmula molecular | C8 H16 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Cyclohexane, 1,2-dimethyl-, 1,2-Dimethylcyclohexane, NSC 43769, o-Dimethylcyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CCCCC1C |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetilciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 112.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1252 |