Learn More
1-(2-Dimetilaminoetil)-5-mercaptotetrazol, TRC
Código de producto. 30377319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377319 25 g
30384911 10 g
30371281 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46211025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61607-68-9
Fórmula molecular C5H11N5S
Peso molecular (g/mol) 173.24
Sinónimo Cefotiam Impurity 17
SMILES CN(C)CCn1nnnc1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N5S/c1-9(2)3-4-10-5(11)6-7-8-10/h3-4H2,1-2H3,(H,6,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0735