Learn More
1,2-Dimetil-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 2-Dimethyl-5-nitroimidazole |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 139.0°C to 140.0°C |
| Color | Crema a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 kg |
| Índice Merck | 15,329 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 98%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.