Learn More
1,2-Dimetil-5-nitrimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347686 25 g 25 g
11337686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11303.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-92-8
Fórmula molecular C5H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 141.13
Número MDL MFCD00047046
Clave InChI IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
PubChem CID 3090
SMILES CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 25 g
Beilstein 130665
Índice Merck 14,3265
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-5-nitrimidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%