Learn More
1,2-Dimetil-5-nitrimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337686 5 g 5 g
11347686 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11303.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-92-8
Fórmula molecular C5H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 141.13
Número MDL MFCD00047046
Clave InChI IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
PubChem CID 3090
SMILES CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 130665
Índice Merck 14,3265
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-5-nitroimidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-dimethyl-5-nitro-1H-Imidazole