Learn More
1,2-Dimetil 4-nitroftalato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophthalic Acid, Bis-methyl Ester |
| CAS | 610-22-0 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophthalic Acid, Bis-methyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, 4-nitro-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Bis(methoxycarbonyl)-4-nitrobenzene, 1,2-Dimethyl 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylate, 4-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 4-Nitrophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylate, Dimethyl 4-nitrophthalate, NSC 9410, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, 1,2-dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)7-4-3-6(11(14)15)5-8(7)10(13)17-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OC)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | dimetil 4-nitrobenceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.043 |