Learn More
1,2-Dimetil-1H-imidazol-5-cloruro de sulfonilo, TRC
Código de producto. 30004796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004796 50 mg 50 miligramos
30004716 10 mg 10 miligramos
30007852 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48758050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849351-92-4
Fórmula molecular C5H7N2O2SCl
Peso molecular (g/mol) 194.64
SMILES CC1=NC=C(N1C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl Chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-3-5(8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9917