Learn More
Ácido 1,2-dimetil-1H-imidazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10843391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10843391 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10843391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 122222-09-7 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122222-09-7
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD16659646
Clave InChI GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 23361873
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetilimidazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 218.7°C to 219.6°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.