Learn More
1,2-Dimetil-1H-imidazol-5-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10285554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25104CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24134-12-1
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD06589827
Clave InChI XEMFQOKIINBGDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159610
Nombre IUPAC 2,3-dimetilimidazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=NC=C(N1C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2,3-dimethyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,1,2-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%