Learn More
Cloruro de 1,2-dimetil-1H-imidazol-4-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 137049-02-6 |
| Fórmula molecular | C5 H7 Cl N2 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dimethylimidazole-4-Sulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1nc(cn1C)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,2-dimetilimidazol-4-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.639 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.992 |