Learn More
1,2-dimetil-1,4,5,6-tetrahidropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrantel impurity D |
| CAS | 4271-96-9 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4,5,6-Tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidine, 1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, 2,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine, Pyrantel Embonate Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2/c1-6-7-4-3-5-8(6)2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCCN=C1C |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetil-5,6-dihidro-4H-pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1 |