Learn More
1,2-dimetoxietano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxyethane |
| CAS | 110-71-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOC |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
| Mostrar más |