Learn More
1,2-dimetoxietano, CHROMASOLV™ , para HPLC, 99,9%, libre de inhibidores, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15653120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653120 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15653120 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 3074321L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxyethane
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
CAS 110-71-4
% máx. CAS ≤100.0000%
Punto de fusión -58°C (literature)
Densidad 0.867 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 85°C
Temperatura de inflamación −2°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H10O2
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH3
Número MDL MFCD00008502
Cantidad 1 L
Número UN UN2252
Beilstein 1209237
Sinónimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Clave InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxietano
Peso molecular (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza >99.85%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dimethoxyethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dimethoxyethane