Learn More
1,2-Dimetoxietano, +99 %, +estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439863 500 mL 500 ml
11429863 100 mL 100 ml
11449863 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11439863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12986.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-71-4 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
1,2-Dimethoxyethane is widely used as a solvent for electrolyte of lithium batteries, polysilicones, oligo- and polysaccharides. It plays an important role in Grignard reactions, Suzuki reactions and Stille couplings in organometallic chemistry and in pharmaceutical synthesis. It is a higher boiling point solvent and is used as an alternative to diethyl ether and tetrahydrofuran. It is used for the etching of synthetic polymers like polytetrafluoroethylene and other fluoropolymers with alkali metal dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dimetoxietano es ampliamente utilizado como disolvente para electrolitos de baterías de litio, polisiliconas, oligo y polisacáridos. Desempeña un papel importante en las reacciones de Grignard, las reacciones de Suzuki y los acoplamientos de Stille en la química organometálica y en la síntesis farmacéutica. Es un disolvente de punto de ebullición más alto y se utiliza como una alternativa al éter dietílico y al tetrahidrofurano. Se utiliza para el grabado de polímeros sintéticos como el politetrafluoroetileno y otros fluoropolímeros con dispersiones de metales alcalinos.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol, éter dietílico, acetona, tetrahidrofurano, benceno y tolueno.
Notas
Conservar alejado de fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Puede oxidarse en el aire para formar peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-71-4
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.122
Número MDL MFCD00008502
Clave InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxietano
SMILES COCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxyethane
Nombre de nota stabilized with BHT
Punto de fusión -69°C
Densidad 0.867
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Ether-like
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH3
Índice de refracción 1.38
Cantidad 500 mL
Número UN UN2252
Beilstein 1209237
Índice Merck 14,3224
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,tetrahydrofuran,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-dimetoxietano
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..