Learn More
1,2-dimetoxietano, ≥99 %, grado de reactivo, sin inhibidores, Honeywell™
Código de producto. 15677840 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677840 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15647840 100 mL Glass bottle 100 ml
15687840 500 mL Glass bottle 500 ml
15657840 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15667840 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15677840 Proveedor Fluka N.º de proveedor E2740820L
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado de reactivo, sin inhibidores,≥99 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-71-4
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.122
Número MDL MFCD00008502
Clave InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxietano
SMILES COCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxyethane
Punto de fusión -58°C
Color Incolora
Densidad 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Punto de ebullición 85°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación −2°C (28.4°F)
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH3
Cantidad 20 L
Número UN UN2252
Beilstein 1209237
Densidad del vapor 3.1 (20°C, vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%