Learn More
1,2-Dimetoxietano, + 99 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10090110 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090110 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10090110 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3280/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-71-4
Punto de fusión -69°C
Color Incolora
Punto de ebullición 84°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H10O2
Número MDL 8502
Cantidad 500 mL
Sinónimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Clave InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxietano
Peso molecular (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
Densidad del vapor 3.1
ChEBI CHEBI:42263
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.