Learn More
1,2-Dimetoxibenceno (Veratrole), Mikromol™
Código de producto. 30052466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052466 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0814.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2-dimetoxibenceno (veratrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Nombres de analitos o componentes Guaiacol methylether
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Guaiacol Imp. C (EP), 1,2-Dimethoxybenzene, Veratrole, Guaiacol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 138.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0681 g/mol