Learn More
1,2-dimetoxibenceno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxybenzene D10 |
| CAS | 362049-43-2 |
| Fórmula molecular | C8 D10 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-di(methoxy-d3)-, 5,6-Di(methoxy-d3)benzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dimethoxybenzene D10, 1,2-Dimethoxybenzene-d10, 2-Methoxyanisole-d10, Catechol-d4 di(methyl-d3) ether, o-Hydroquinone-d4 di(methyl-d3) ether |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 148.225 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.131 g/mol |
| Mostrar más |