Learn More
1,2-dimetoxibenceno-4,5-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxybenzene-4,5-D2 |
| CAS | 203645-56-1 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2-d2, 4,5-dimethoxy- (9 CI), 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-d4, 1,2-Dimethoxybenzene-4,5-D2, 1,2-Dimethoxybenzene-d2, 2-Methoxyanisole-4,5-d2, Catechol-d2 dimethyl ether, o-Hydroquinone-d2 dimethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1cc(OC)c(OC)cc1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2-dideuterio-4,5-dimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 140.176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.081 g/mol |
| Mostrar más |