Learn More
1,2-dimetoxi-d6-benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Catechol Dimethylether-d6 |
| CAS | 24658-24-0 |
| Fórmula molecular | C8 2H6 H4 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2-bis(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 144.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1057 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |