Learn More
1,2-dimetoxi-4-fluorobenceno, TRC
Código de producto. 30374838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374838 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30374838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4527981G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Fórmula molecular C8H9FO2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(F)cc1OC
Peso molecular (g/mol) 156.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0587