Learn More
1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno, TRC
Código de producto. 30369758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369758 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30369758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606755G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Fórmula molecular C8 H8 N2 O6
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 228.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0382