Learn More
1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno, TRC
Código de producto. 30385927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385927 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606751G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Fórmula molecular C8 H8 N2 O6
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 228.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0382
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.