Learn More
1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene |
| CAS | 3395-03-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 228.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0382 |