Learn More
1,2-Dimetoxi-4,5-dinitrobenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362577 5 g 5 g
11352577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11706.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3395-03-7
Número MDL MFCD00082695
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Punto de fusión 131°C to 134°C
Fórmula molecular C13H12O4S2
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2055812
Sinónimo bis phenylsulfonyl methane, methylenebis sulphonyl bisbenzene, benzene, 1,1'-methylenebis sulfonyl bis, bis benzenesulfonyl methane, benzenesulfonyl methanesulfonylbenzene, phenylsulfonyl methyl sulfonyl benzene, bisphenylsulfonylmethane, maybridge3_003227, acmc-1cmc8, bis phenylsulphonyl methane
Clave InChI QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC bencenosulfonilmetilsulfonilbenceno
Peso molecular (g/mol) 296.36
PubChem CID 76948
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.16
Porcentaje de pureza 96%