Learn More
1,2-Dimetoxi-4,5-dinitrobenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352577 1 g 1 g
11362577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11706.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3395-03-7
Número MDL MFCD00082695
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Punto de fusión 131°C to 134°C
Fórmula molecular C8H8N2O6
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2055812
Sinónimo 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
Clave InChI WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 228.16
PubChem CID 222989
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.16
Porcentaje de pureza 96%