Learn More
1,2-dilinoleoil-3-oleoil-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol |
| CAS | 2190-21-8 |
| Fórmula molecular | C57 H100 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1,1'-[1-[[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1-[[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1-[[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, (Z)-, Linolein, 3-oleo-1,2-di- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dilinoleoyl-3-olein, 1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol, 1-Oleo-2,3-dilinolein, 2,3-Dilinoleo-1-olein, 3-Oleo-1,2-dilinolein, Glyceryl 2,3-dilinoleate-1-oleate, Sesame Oil Related Compound A (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| Nombre IUPAC | 2,3-bis[[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxi]propil (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 881.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 880.752 |